missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human EMD Full-length ORF (NP_000108.1, 1 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Emerin is a serine-rich nuclear membrane protein and a member of the nuclear lamina-associated protein family. It mediates membrane anchorage to the cytoskeleton. Dreifuss-Emery muscular dystrophy is an X-linked inherited degenerative myopathy resulting from mutation in the emerin gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDNYADLSDTELTTLLRRYNIPHGPVVGSTRRLYEKKIFEYETQRRRLSPPSSSAASSYSFSDLNSTRGDADMYDLPKKEDALLYQSKGYNDDYYEESYFTTRTYGEPESAGPSRAVRQSVTSFPDADAFHHQVHDDDLLSSSEEECKDRERPMYGRDSAYQSITHYRPVSASRSSLDLSYYPTSSSTSFMSSSSSSSSWLTRRAIRPENRAPGAGLGQDRQVPLWGQLLLFLVFVIVLFFIYHFMQAEEGNPF
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_000108.1 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2010 |
Peso molecular | 55.4kDa |
Nombre | EMD (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 ug |
Inmunógeno | MDNYADLSDTELTTLLRRYNIPHGPVVGSTRRLYEKKIFEYETQRRRLSPPSSSAASSYSFSDLNSTRGDADMYDLPKKEDALLYQSKGYNDDYYEESYFTTRTYGEPESAGPSRAVRQSVTSFPDADAFHHQVHDDDLLSSSEEECKDRERPMYGRDSAYQSITHYRPVSASRSSLDLSYYPTSSSTSFMSSSSSSSSWLTRRAIRPENRAPGAGLGQDRQVPLWGQLLLFLVFVIVLFFIYHFMQAEEGNPF |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human EMD Full-length ORF (NP_000108.1, 1 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido