missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DPP4 Partial ORF (AAH65265, 352 a.a. - 451 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
The protein encoded by this gene is identical to adenosine deaminase complexing protein-2, and to the T-cell activation antigen CD26. It is an intrinsic membrane glycoprotein and a serine exopeptidase that cleaves X-proline dipeptides from the N-terminus of polypeptides. [provided by RefSeq]
Sequence: GWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSRELNP
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAH65265 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1803 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Nombre | DPP4 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 10 ug |
Inmunógeno | GWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSRELNP |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human DPP4 Partial ORF (AAH65265, 352 a.a. - 451 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido