missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Cystatin SN ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH144RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human Cystatin SN quantitates human Cystatin SN in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cystatin SN.
La superfamilia de la cistatina es una familia bien establecida de inhibidores de la proteasa de cisteína. Las cistatinas A y B (tipo 1) son principalmente intracelulares; las cistatinas C, D, E/M, F, G, S, SN y SA son extracelulares (tipo 2); y los cininógenos son cistatinas de tipo 3 que son proteínas intravasculares. Todas las cistatinas verdaderas inhiben las peptidasas de cisteína de la familia de la papaína, como las catepsinas, y algunas también inhiben las enzimas de la familia de la legumina. La cistatina SA, la cistatina S y la cistatina SN se encuentran principalmente en la saliva. Las cistatinas S y SN también pueden expresarse en las lágrimas, la orina y el líquido seminal. La cistatina C es una proteína relacionada que se expresa en cerebro, timo, ovario, epidídimo y conductos deferentes. La cistatina D protege contra las proteinasas en la cavidad oral, mientras que las cistatinas E/M y F moderan la inhibición de las catepsinas. Las fetuinas, que forman parte de la superfamilia de las cistatinas, son proteínas secretables que influyen en la osteogénesis y la resorción ósea, en la regulación de los receptores de la insulina y del factor de crecimiento de los hepatocitos y en la respuesta a la inflamación sistémica. El cininógeno de alto peso molecular (cininógeno HC) y el cininógeno de bajo peso molecular (cininógeno LC) tienen funciones variadas, aunque ambos inhiben la agregación inducida por la trombina y la plasmina de los trombocitos.
Especificaciones
CST1; cistatina-SA-I; cistatina 1; cistatina SA-I; cistatina SN; cistatina-1; cistatina-SN; inhibidor de la proteinasa de cisteína, familia tipo 2; cistatina salival-SA-1 | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CST1 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,2 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P01037 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 × 96 pruebas | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
CST1 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Human Cystatin SN ELISA Kit > 10 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido