Learn More
Invitrogen™ Human Cystatin SN ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human Cystatin SN quantitates human Cystatin SN in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cystatin SN.
La superfamilia de la cistatina es una familia bien establecida de inhibidores de la proteasa de cisteína. Las cistatinas A y B (tipo 1) son principalmente intracelulares; las cistatinas C, D, E/M, F, G, S, SN y SA son extracelulares (tipo 2); y los cininógenos son cistatinas de tipo 3 que son proteínas intravasculares. Todas las cistatinas verdaderas inhiben las peptidasas de cisteína de la familia de la papaína, como las catepsinas, y algunas también inhiben las enzimas de la familia de la legumina. La cistatina SA, la cistatina S y la cistatina SN se encuentran principalmente en la saliva. Las cistatinas S y SN también pueden expresarse en las lágrimas, la orina y el líquido seminal. La cistatina C es una proteína relacionada que se expresa en cerebro, timo, ovario, epidídimo y conductos deferentes. La cistatina D protege contra las proteinasas en la cavidad oral, mientras que las cistatinas E/M y F moderan la inhibición de las catepsinas. Las fetuinas, que forman parte de la superfamilia de las cistatinas, son proteínas secretables que influyen en la osteogénesis y la resorción ósea, en la regulación de los receptores de la insulina y del factor de crecimiento de los hepatocitos y en la respuesta a la inflamación sistémica. El cininógeno de alto peso molecular (cininógeno HC) y el cininógeno de bajo peso molecular (cininógeno LC) tienen funciones variadas, aunque ambos inhiben la agregación inducida por la trombina y la plasmina de los trombocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CST1; cistatina-SA-I; cistatina 1; cistatina SA-I; cistatina SN; cistatina-1; cistatina-SN; inhibidor de la proteinasa de cisteína, familia tipo 2; cistatina salival-SA-1 |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01037 |
| Símbolo de gen | CST1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |