Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH139RBX10
Descripción
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Cyr61/CCN1 humana natural y recombinante.
La CYR61 es una proteína secretada de unión a heparina, codificada por un gen inmediato-temprano inducible por el factor de crecimiento que se asocia con la matriz extracelular y el tejido conectivo. La CYR61 es miembro de una familia distinta de reguladores angiogénicos y vasculogénicos designada como proteínas CCN, que incluye el factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF) y el homólogo de la CYR61 del ratón, Fisp12. Como inductor angiogénico, CYR61 se une al receptor de la superficie celular integrina alphavbeta3, donde luego estimula la adhesión y migración celular y promueve la síntesis de ADN de las células endoteliales vasculares humanas. La expresión de CYR61 se eleva durante el crecimiento de los vasos, la curación de heridas y la diferenciación de los condrocitos. La CYR61 también se detecta en una gran variedad de tumores, ya que induce el crecimiento tumoral y funciona como marcador de la progresión tumoral.

Especificaciones
3 CH61; AI325051; CCN family member 1; Ccn1; Cellular communication network factor 1; Cyr61; cysteine rich angiogenic inducer 61; cysteine rich protein 61; cysteine rich protein 61-like; cysteine-rich angiogenic inducer 61; cysteine-rich heparin-binding protein 61; cysteine-rich, angiogenic inducer, 61; cysteine-rich, anigogenic inducer, 61; GIG1; IBP-10; IGF-binding protein 10; IGFBP10; IGFBP-10; insulin-like growth factor binding protein 10; insulin-like growth factor-binding protein 10; intermediate early; LOC100339657; protein CYR61; Protein GIG1 | |
0.13 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CCN1 | |
<10 | |
HRP | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
0.137 to 100 ng/mL | |
Biotina | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
O00622 | |
<12% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 pruebas | |
Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL | |
CYR61 | |
4 h 45 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.