Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana
Descripción
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Cyr61/CCN1 humana natural y recombinante.
La CYR61 es una proteína secretada de unión a heparina, codificada por un gen inmediato-temprano inducible por el factor de crecimiento que se asocia con la matriz extracelular y el tejido conectivo. La CYR61 es miembro de una familia distinta de reguladores angiogénicos y vasculogénicos designada como proteínas CCN, que incluye el factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF) y el homólogo de la CYR61 del ratón, Fisp12. Como inductor angiogénico, CYR61 se une al receptor de la superficie celular integrina alphavbeta3, donde luego estimula la adhesión y migración celular y promueve la síntesis de ADN de las células endoteliales vasculares humanas. La expresión de CYR61 se eleva durante el crecimiento de los vasos, la curación de heridas y la diferenciación de los condrocitos. La CYR61 también se detecta en una gran variedad de tumores, ya que induce el crecimiento tumoral y funciona como marcador de la progresión tumoral.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 3 CH61; AI325051; miembro de la familia CCN 1; Ccn1; factor 1 de la red de comunicación celular; Cyr61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; proteína rica en cisteína 61; proteína rica en cisteína 61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; proteína de unión a heparina 61 rica en cisteína 61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; rico en cisteína 61; rico en cisteína 61; rico en cisteína, inductor angiogénico Inductor anigogénico, 61; GIG1; IBP-10; proteína fijadora de IGF 10; IGFBP10; IGFBP-10; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 10; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 10; proteína intermedia temprana; LOC100339657; proteína CYR61; proteína GIG1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,137 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,13 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00622 |
| Símbolo de gen | CCN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |