Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca:  Invitrogen™ EH139RB
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184413
  • 710.00€ / paquete de 96
Descripción
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Cyr61/CCN1 humana natural y recombinante.
La CYR61 es una proteína secretada de unión a heparina, codificada por un gen inmediato-temprano inducible por el factor de crecimiento que se asocia con la matriz extracelular y el tejido conectivo. La CYR61 es miembro de una familia distinta de reguladores angiogénicos y vasculogénicos designada como proteínas CCN, que incluye el factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF) y el homólogo de la CYR61 del ratón, Fisp12. Como inductor angiogénico, CYR61 se une al receptor de la superficie celular integrina alphavbeta3, donde luego estimula la adhesión y migración celular y promueve la síntesis de ADN de las células endoteliales vasculares humanas. La expresión de CYR61 se eleva durante el crecimiento de los vasos, la curación de heridas y la diferenciación de los condrocitos. La CYR61 también se detecta en una gran variedad de tumores, ya que induce el crecimiento tumoral y funciona como marcador de la progresión tumoral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana > 96 pruebas