Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH139RBX5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La Cyr61/CCN1 humana cuantifica la Cyr61/CCN1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Cyr61/CCN1 humana natural y recombinante.
La CYR61 es una proteína secretada de unión a heparina, codificada por un gen inmediato-temprano inducible por el factor de crecimiento que se asocia con la matriz extracelular y el tejido conectivo. La CYR61 es miembro de una familia distinta de reguladores angiogénicos y vasculogénicos designada como proteínas CCN, que incluye el factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF) y el homólogo de la CYR61 del ratón, Fisp12. Como inductor angiogénico, CYR61 se une al receptor de la superficie celular integrina alphavbeta3, donde luego estimula la adhesión y migración celular y promueve la síntesis de ADN de las células endoteliales vasculares humanas. La expresión de CYR61 se eleva durante el crecimiento de los vasos, la curación de heridas y la diferenciación de los condrocitos. La CYR61 también se detecta en una gran variedad de tumores, ya que induce el crecimiento tumoral y funciona como marcador de la progresión tumoral.
Especificaciones
3 CH61; AI325051; miembro de la familia CCN 1; Ccn1; factor 1 de la red de comunicación celular; Cyr61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; proteína rica en cisteína 61; proteína rica en cisteína 61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; proteína de unión a heparina 61 rica en cisteína 61; inductor angiogénico rico en cisteína 61; rico en cisteína 61; rico en cisteína 61; rico en cisteína, inductor angiogénico Inductor anigogénico, 61; GIG1; IBP-10; proteína fijadora de IGF 10; IGFBP10; IGFBP-10; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 10; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 10; proteína intermedia temprana; LOC100339657; proteína CYR61; proteína GIG1 | |
0,13 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CCN1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,137 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O00622 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 pruebas | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
CYR61 | |
4 h 45 min |
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para Cyr61/CCN1 humana > 5 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido