missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CXCL2 Partial ORF (NP_002080.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002080.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2920 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Descripción
Sequence: MARATLSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAASRRAAGAPLATELRCQCLQTLQGIHLKNIQSVKVKSPGPHCAQTEVIATLKNGQKACLNPASPMVKKIIEKMEspecificaciones
NP_002080.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CINC-2a/GRO2/GROb/MGSA-b/MIP-2a/MIP2/MIP2A/SCYB2 | |
CXCL2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2920 | |
CXCL2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MARATLSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAASRRAAGAPLATELRCQCLQTLQGIHLKNIQSVKVKSPGPHCAQTEVIATLKNGQKACLNPASPMVKKIIEKM | |
RUO | |
CXCL2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human CXCL2 Partial ORF (NP_002080.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal