Learn More
Gibco™ Human CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 3053.95€
Especificaciones
Número de acceso | P19875 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 2920 |
Nombre | Human CXCL2 (GRO beta) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17872243
|
Gibco™
300-39-100UG |
100 μg |
642.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17822803
|
Gibco™
300-39-10UG |
10 μg |
210.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17802903
|
Gibco™
300-39-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
17852633
|
Gibco™
300-39-250UG |
250 μg |
1122.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17802803
|
Gibco™
300-39-2UG |
2 μg |
86.50€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17862443
|
Gibco™
300-39-500UG |
500 μg |
1912.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
300-39-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-39-500UG). Recombinant Human GRO-beta is a 7.9 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.Especificaciones
P19875 | |
protein with no preservative | |
Human CXCL2 (GRO beta) | |
RUO | |
Unconjugated | |
APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
2920 | |
E. coli | |
Cxcl2 | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.