missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Human CTGF (CCN2) Recombinant Protein, PeproTech® Código de producto.: 17801473

Gibco™ Human CTGF (CCN2) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. p-7246114
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17801473

Marca: Gibco™ 12019100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human CTGF is an 11.0 kDa protein consisting of 97 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Connective Tissue Growth Factor (CTGF), also called CCN2, is a member of the CCN family. CTGF is a secreted protein produced by umbilical veins and vascular endothelial cells. CTGF possesses an Insulin-like Growth Factor (IGF)-binding domain, a thrombospondin type 1 domain, and a cysteine knot region. CTGF plays important roles in the proliferation and differentiation of chondrocytes, induces angiogenesis, and promotes cell adhesion in fibroblasts, endothelial, and epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P29279
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 1490
Peso molecular 11 kDa
Nombre Human CTGF (CCN2)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen 2-Nov; betaIG-M2; CCN family member 2; Ccn2; Cellular communication network factor 2; connective tissue growth factor; connective tissue growth factor precursor; Connective tissue growth factor precursor (CTGF) (FISP-12 protein) (Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24); connective tissue growth-related protein; CTGF; CTGF protein; CTGRP; fibroblast inducible secreated protein; fibroblast inducible secreted protein; Fisp12; fisp-12; Hcs24; H-CTGF; hypertrophic chondrocyte-specific gene product 24; hypertrophic chondrocyte-specific protein 24; IBP-8; IGF-binding protein 8; IGFBP8; IGFBP-8; Insulin-like growth factor-binding protein 8; MGC102839; NOV2; Protein FISP-12; similar to connective tissue growth factor precursor
Nombre común CTGF
Símbolo de gen CCN2
Actividad biológica Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse Balb/c 3T3 cells.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia GKKCIRTPKI SKPIKFELSG CTSMKTYRAK FCGVCTDGRC CTPHRTTTLP VEFKCPDGEV MKKNMMFIKT CACHYNCPGD NDIFESLYYR KMYGDMA
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Gibco™ Human CTGF (CCN2) Recombinant Protein, PeproTech® >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado