Learn More
Abnova™ Human CLDN7 Full-length ORF (NP_001298.2, 1 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Claudins, such as CLDN7, are involved in the formation of tight junctions between epithelial cells. Tight junctions restrict lateral diffusion of lipids and membrane proteins, and thereby physically define the border between the apical and basolateral compartments of epithelial cells (Zheng et al., 2003 [PubMed 14502431]).[supplied by OMIM]
Sequence: MANSGLQLLGFSMALLGWVGLVACTAIPQWQMSSYAGDNIITAQAMYKGLWMDCVTQSTGMMSCKMYDSVLALSAALQATRALMVVSLVLGFLAMFVATMGMKCTRCGGDDKVKKARIAMGGGIIFIVAGLATLVACSWYGHQIVTDFYNPLIPTNIKYEFGPAIFIGWAGSALVILGGALLSCSCPGNESKAGYRAPRSYPKSNSSKEYV
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_001298.2 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1366 |
Peso molecular | 48.8kDa |
Nombre | CLDN7 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 ug |
Inmunógeno | MANSGLQLLGFSMALLGWVGLVACTAIPQWQMSSYAGDNIITAQAMYKGLWMDCVTQSTGMMSCKMYDSVLALSAALQATRALMVVSLVLGFLAMFVATMGMKCTRCGGDDKVKKARIAMGGGIIFIVAGLATLVACSWYGHQIVTDFYNPLIPTNIKYEFGPAIFIGWAGSALVILGGALLSCSCPGNESKAGYRAPRSYPKSNSSKEYV |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human CLDN7 Full-length ORF (NP_001298.2, 1 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido