Learn More
Human CCR10 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 14 publications
246.00€ - 567.00€
Especificaciones
Antígeno | CCR10/GPR2 |
---|---|
Clon | 314305 |
Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18718977
|
R&D Systems
FAB3478P-025 |
25 Tests |
246.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18778716
|
R&D Systems
FAB3478P-100 |
100 Tests |
567.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCR10/GPR2 Monoclonal specifically detects CCR10/GPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CCR10/GPR2 | |
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
Monoclonal | |
Purified | |
Human | |
CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2, GPR2G-protein coupled receptor 2 | |
CCR10 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Detect human CCR10. Stains human CCR10-transfected cells but not irrelevant transfectants. |
314305 | |
Flow Cytometry | |
R-PE | |
Rat | |
P46092 | |
2826 | |
Y3 rat myeloid cell line transfected with human CCR10 Gln8-Asn362 Accession # P46092 | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Human CCR10 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™