missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCR10 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
CCR10/GPR2 Monoclonal specifically detects CCR10/GPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR10/GPR2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 314305 |
| Conjugado | R-PE |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| N.º de referencia del gen | P46092 |
| Alias de gen | CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2, GPR2G-protein coupled receptor 2 |
| Símbolos de los genes | CCR10 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?