Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxipeptidasa A1/CPA1 humana
La carboxipeptidasa A1/CPA1 humana cuantifica la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 5530.00€
Especificaciones
Número de acceso | 0910001L12Rik; carboxipeptidasa A; carboxipeptidasa A1; carboxipeptidasa A1 (pancreática); carboxipeptidasa A1, pancreática; Cpa; CPA1; carboxipeptidasa A pancreática; procarboxipeptidasa A pancreática |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,65 a 150 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,65 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17145299
|
Invitrogen™
EH66RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104823
|
Invitrogen™
EH66RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18557854
|
Invitrogen™
EH66RBX10 |
10 x 96 pruebas |
5530.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La carboxipeptidasa A1/CPA1 humana cuantifica la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana natural y recombinante.
La CPA1, también conocida como CPA, es una proteína monomérica secretada por 419 aminoácidos que se expresa en gran medida en el tejido pancreático. Al funcionar como una exopeptidasa pancreática, la CPA1 utiliza el cinc como cofactor para catalizar la liberación de aminoácidos C-terminales de una variedad de proteínas, desempeñando así una función clave en la digestión y degradación de proteínas. A través de su actividad catalítica, también se cree que la CPA1 está implicada en la inhibición del zimógeno (proenzima), que probablemente funciona para bloquear las vías de activación enzimática. Los niveles anormales de CPA1 están asociados con el cáncer de páncreas, lo que sugiere una posible función en los eventos de progresión del tumor o de supresión tumoral.
Especificaciones
0910001L12Rik; carboxipeptidasa A; carboxipeptidasa A1; carboxipeptidasa A1 (pancreática); carboxipeptidasa A1, pancreática; Cpa; CPA1; carboxipeptidasa A pancreática; procarboxipeptidasa A pancreática | |
0,65 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Cpa1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Carboxipeptidasa A1 | |
4 h 45 min |
De 0,65 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P15085 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |