Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxipeptidasa A1/CPA1 humana
Código de producto. 17104823
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17104823
Marca: Invitrogen™ EH66RB
La carboxipeptidasa A1/CPA1 humana cuantifica la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La carboxipeptidasa A1/CPA1 humana cuantifica la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxipeptidasa A1/CPA1 humana natural y recombinante.
La CPA1, también conocida como CPA, es una proteína monomérica secretada por 419 aminoácidos que se expresa en gran medida en el tejido pancreático. Al funcionar como una exopeptidasa pancreática, la CPA1 utiliza el cinc como cofactor para catalizar la liberación de aminoácidos C-terminales de una variedad de proteínas, desempeñando así una función clave en la digestión y degradación de proteínas. A través de su actividad catalítica, también se cree que la CPA1 está implicada en la inhibición del zimógeno (proenzima), que probablemente funciona para bloquear las vías de activación enzimática. Los niveles anormales de CPA1 están asociados con el cáncer de páncreas, lo que sugiere una posible función en los eventos de progresión del tumor o de supresión tumoral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 0910001L12Rik; carboxipeptidasa A; carboxipeptidasa A1; carboxipeptidasa A1 (pancreática); carboxipeptidasa A1, pancreática; Cpa; CPA1; carboxipeptidasa A pancreática; procarboxipeptidasa A pancreática
Intervalo del ensayo De 0,65 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,65 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15085
Símbolo de gen Cpa1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Carboxipeptidasa A1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min