Learn More
Abnova™ Human C8orf4 Partial ORF (NP_064515, 1 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
This gene encodes a small, monomeric, predominantly unstructured protein that functions as a positive regulator of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. This protein interacts with a repressor of beta-catenin mediated transcription at nuclear speckles. It is thought to competitively block interactions of the repressor with beta-catenin, resulting in up-regulation of beta-catenin target genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MKAKRSHQAIIMSTSLRVSPSIHGYHFDTASRKKAVGNIFENTDQESLERLFRNSGDKKAEERAKIIFAIDQDVEEKTRALMALKKRTKDKLFQFLKLRKYSIKVH
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_064515 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 56892 |
Peso molecular | 37.4kDa |
Nombre | C8orf4 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 μg |
Inmunógeno | MKAKRSHQAIIMSTSLRVSPSIHGYHFDTASRKKAVGNIFENTDQESLERLFRNSGDKKAEERAKIIFAIDQDVEEKTRALMALKKRTKDKLFQFLKLRKYSIKVH |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human C8orf4 Partial ORF (NP_064515, 1 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido