Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para brevicano humano
El brevicano humano cuantifica el brevicano humano en suero, plasma, sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH52RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El brevicano humano cuantifica el brevicano humano en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el brevicano humano natural y recombinante.
Brevicano es el proteoglicano sulfato de condroitina más abundante en la matriz extracelular del cerebro adulto. Es un miembro de la familia de lecticanos de proteoglicanos de matriz extracelular de agregación que llevan cadenas de sulfato de condroitina (CS). Se expresa en gran medida en el sistema nervioso central y se cree que estabiliza las sinapsis e inhibe la plasticidad neuronal. El brevicano se secreta a partir de astrocitos y neuronas como una proteína central de 145 kD que lleva hasta tres cadenas de CS unidas covalentemente. También se secreta como una proteína central de 145 kD sin cadenas de CS. Cuando se escinde mediante glutamil endopeptidasas extracelulares, las ADAMTS, se forma un fragmento N-terminal de 55 kD que contiene el epítopo C terminal único EAMESE.
Especificaciones
ALPBRE; Bcan; BEHAB; proteína de unión a hialuronano enriquecido para el cerebro; brevicano; brevicano (proteoglicano específico del cerebro de la familia de los agrecanos); proteína central brevicano; proteoglicano 7 de sulfato de condroitina; proteoglicano de sulfato de condroitina BEHAB; CSPG7; UNQ2525/PRO6018 | |
0,041 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Bcan | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,041 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q96GW7 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Brevicano | |
4 h 45 min |
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para brevicano humano > 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido