missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para brevicano humano

Código de producto. p-7231015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
18537914 10 x 96 pruebas paquete de 10
17154803 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537914

Marca: Invitrogen™ EH52RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El brevicano humano cuantifica el brevicano humano en suero, plasma, sobrenadante.

El brevicano humano cuantifica el brevicano humano en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el brevicano humano natural y recombinante.

Brevicano es el proteoglicano sulfato de condroitina más abundante en la matriz extracelular del cerebro adulto. Es un miembro de la familia de lecticanos de proteoglicanos de matriz extracelular de agregación que llevan cadenas de sulfato de condroitina (CS). Se expresa en gran medida en el sistema nervioso central y se cree que estabiliza las sinapsis e inhibe la plasticidad neuronal. El brevicano se secreta a partir de astrocitos y neuronas como una proteína central de 145 kD que lleva hasta tres cadenas de CS unidas covalentemente. También se secreta como una proteína central de 145 kD sin cadenas de CS. Cuando se escinde mediante glutamil endopeptidasas extracelulares, las ADAMTS, se forma un fragmento N-terminal de 55 kD que contiene el epítopo C terminal único EAMESE.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso ALPBRE; Bcan; BEHAB; proteína de unión a hialuronano enriquecido para el cerebro; brevicano; brevicano (proteoglicano específico del cerebro de la familia de los agrecanos); proteína central brevicano; proteoglicano 7 de sulfato de condroitina; proteoglicano de sulfato de condroitina BEHAB; CSPG7; UNQ2525/PRO6018
Intervalo del ensayo 0.041 to 10 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.041 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 63827
Símbolo de gen Bcan
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Brevicano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.