Learn More
Abnova™ Human BBOX1 Partial ORF (NP_003977, 278 a.a. - 387 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003977 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8424 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198515
|
Abnova™
H00008424-Q01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16188515
|
Abnova™
H00008424-Q01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes gamma butyrobetaine hydroxylase which catalyzes the formation of L-carnitine from gamma-butyrobetaine, the last step in the L-carnitine biosynthetic pathway. Carnitine is essential for the transport of activated fatty acids across the mitochondrial membrane during mitochondrial beta-oxidation. [provided by RefSeq]
Sequence: IELDDKGQVVRINFNNATRDTIFDVPVERVQPFYAALKEFVDLMNSKESKFTFKMNPGDVITFDNWRLLHGRRSYEAGTEISRHLEGAYADWDVVMSRLRILRQRVENGNEspecificaciones
NP_003977 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BBH/BBOX/G-BBH/gamma-BBH | |
BBOX1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8424 | |
BBOX1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IELDDKGQVVRINFNNATRDTIFDVPVERVQPFYAALKEFVDLMNSKESKFTFKMNPGDVITFDNWRLLHGRRSYEAGTEISRHLEGAYADWDVVMSRLRILRQRVENGN | |
RUO | |
BBOX1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.