missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ATG13 Full-length ORF (NP_055556.2, 1 a.a. - 480 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055556.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9776 |
Peso molecular | 79.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16184102
|
Abnova™
H00009776-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16194102
|
Abnova™
H00009776-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: METDLNSQDRKDLDKFIKFFALKTVQVIVQARLGEKICTRSSSSPTGSDWFNLAIKDIPEVTHEAKKALAGQLPAVGRSMCVEISLKTSEGDSMELEIWCLEMNEKCDKEIKVSYTVYNRLSLLLKSLLAITRVTPAYRLSRKQGHEYVILYRIYFGEVQLSGLGEGFQTVRVGTVGTPVGTITLSCAYRINLAFMSTRQFERTPPIMGIIIDHFVDRPYPSSSPMHPCNYRTAGEDTGVIYPSVEDSQEVCTTSFSTSPPSQLMVPGKEGGVPLAPNQPVHGTQADQERLATCTPSDRTHCAATPSSSEDTETVSNSSEGRASPHDVLETIFVRKVGAFVNKPINQVTLTSLDIPFAMFAPKNLELEDTDPMVNPPDSPETESPLQGSLHSDGSSGGSSGNTHDDFVMIDFKPAFSKDDILPMDLGTFYREFQNPPQLSSLSIDIGAQSMAEDLDSLPEKLAVHEKNVREFDAFVETLQEspecificaciones
NP_055556.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
79.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0652 | |
ATG13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
9776 | |
ATG13 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ATG13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human ATG13 Full-length ORF (NP_055556.2, 1 a.a. - 480 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal