Learn More
Abnova™ Human APRIN Partial ORF (NP_055847, 1168 a.a. - 1259 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16166882
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GRIKGRLDSSEMDHSENEDYTMSSPLPGKKSDKRDDSDLVRSELEKPRGRKKTPVTEQEEKLGMDDLTKLVQEQKPKGSQRSRKRGHTASES
Especificaciones
Número de acceso NP_055847
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23047
Peso molecular 35.86kDa
Nombre APRIN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno GRIKGRLDSSEMDHSENEDYTMSSPLPGKKSDKRDDSDLVRSELEKPRGRKKTPVTEQEEKLGMDDLTKLVQEQKPKGSQRSRKRGHTASES
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen APRIN/AS3/CG008/FLJ23236/KIAA0979/RP1-267P19.1
Nombre común PDS5B
Símbolo de gen PDS5B
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human APRIN Partial ORF (NP_055847, 1168 a.a. - 1259 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >