Learn More
Abnova™ Human AOAH Partial ORF (NP_001628, 478 a.a. - 575 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001628
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 313
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16124704
Ver documentos
Abnova™
H00000313-Q01L
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16114704
Ver documentos
Abnova™
H00000313-Q01S
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Acyloxyacyl hydrolase (AOAH) is a 2-subunit lipase which selectively hydrolyzes the secondary (acyloxyacyl-linked) fatty acyl chains from the lipid A region of bacterial endotoxins. AOAH may modulate host inflammatory responses to gram-negative bacterial invasion. The 2 subunits are encoded by a single mRNA. [provided by RefSeq]
Sequence: EQLSNTLKKIAASEKFTNFNLFYMDFAFHEIIQEWQKRGGQPWQLIEPVDGFHPNEVALLLLADHFWKKVQLQWPQILGKENPFNPQIKQVFGDQGGH
Especificaciones
Especificaciones
NP_001628
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AOAH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
313
AOAH (Human) Recombinant Protein (Q01)
EQLSNTLKKIAASEKFTNFNLFYMDFAFHEIIQEWQKRGGQPWQLIEPVDGFHPNEVALLLLADHFWKKVQLQWPQILGKENPFNPQIKQVFGDQGGH
RUO
AOAH
Recombinant
wheat germ expression system
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Abnova™ Human AOAH Partial ORF (NP_001628, 478 a.a. - 575 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal