Learn More
Abnova™ Human AMOT Partial ORF (NP_573572, 361 a.a. - 460 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_573572
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 154796
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102207
Ver documentos
Abnova™
H00154796-Q01.25ug
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16192197
Ver documentos
Abnova™
H00154796-Q01.10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This gene belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The encoded protein is expressed predominantly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: RKEPSKTEQLSCMRPAKSLMSISNAGSGLLSHSSTLTGSPIMEEKRDDKSWKGSLGILLGGDYRAEYVPSTPSPVPPSTPLLSAHSKTGSRDCSTQTERG
Especificaciones
Especificaciones
NP_573572
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1071
AMOT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
154796
AMOT (Human) Recombinant Protein (Q01)
RKEPSKTEQLSCMRPAKSLMSISNAGSGLLSHSSTLTGSPIMEEKRDDKSWKGSLGILLGGDYRAEYVPSTPSPVPPSTPLLSAHSKTGSRDCSTQTERG
RUO
AMOT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Abnova™ Human AMOT Partial ORF (NP_573572, 361 a.a. - 460 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal