Learn More
Abnova™ Human AES Partial ORF (NP_001121, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16161331
Abnova™ Human AES Partial ORF (NP_001121, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. p-7092920
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16161331
Marca: Abnova™ H00000166Q01.25ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is similar in sequence to the amino terminus of Drosophila enhancer of split groucho, a protein involved in neurogenesis during embryonic development. The encoded protein, which belongs to the groucho/TLE family of proteins, can function as a homooligomer or as a heteroologimer with other family members to dominantly repress the expression of other family member genes. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MFPQSRHSGSSHLPQQLKFTTSDSCDRIKDEFQLLQAQYHSLKLECDKLASEKSEMQRHYVMYYEMSYGLNIEMHKQAEIVKRLNGICAQVLPYLSQEHQQQVLGAIER
Especificaciones
Número de acceso NP_001121
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 166
Peso molecular 37.73kDa
Nombre AES (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno MFPQSRHSGSSHLPQQLKFTTSDSCDRIKDEFQLLQAQYHSLKLECDKLASEKSEMQRHYVMYYEMSYGLNIEMHKQAEIVKRLNGICAQVLPYLSQEHQQQVLGAIER
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen AES-1/AES-2/ESP1/GRG/GRG5/TLE5
Nombre común AES
Símbolo de gen AES
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human AES Partial ORF (NP_001121, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >