Learn More
Abnova™ Human ACBD3 Partial ORF (NP_073572, 73 a.a. - 171 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16169696
Abnova™ Human ACBD3 Partial ORF (NP_073572, 73 a.a. - 171 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16169696
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16169696
Marca: Abnova™ H00064746Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is involved in the maintenance of Golgi structure and function through its interaction with the integral membrane protein giantin. It may also be involved in the hormonal regulation of steroid formation. [provided by RefSeq]
Sequence: RRLEQRWGFGLEELYGLALRFFKEKDGKAFHPTYEEKLKLVALHKQVLMGPYNPDTCPEVGFFDVLGNDRRREWAALGNMSKEDAMVEFVKLLNRCCHL
Especificaciones
Número de acceso NP_073572
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 64746
Peso molecular 36.63kDa
Nombre ACBD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno RRLEQRWGFGLEELYGLALRFFKEKDGKAFHPTYEEKLKLVALHKQVLMGPYNPDTCPEVGFFDVLGNDRRREWAALGNMSKEDAMVEFVKLLNRCCHL
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen GCP60/GOCAP1/GOLPH1/PAP7
Nombre común ACBD3
Símbolo de gen ACBD3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human ACBD3 Partial ORF (NP_073572, 73 a.a. - 171 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >