missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ HSPD1 (Human) Recombinant Protein
Human HSPD1 full-length ORF ( AAH02676.1, 1 a.a. - 573 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00003329-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sequence: MLRLPTVFRQMRPVSRVLAPHLTRAYAKDVKFGADARALMLQGVDLLADAVAVTMGPKGRTVIIEQSWGSPKVTKDGVTVAKSIDLKDKYKNIGAKLVQDVANNTNEEAGDGTTTATVLARSIAKEGFEKISKGANPVEIRRGVMLAVDAVIAELKKQSKPVTTPEEIAQVATISANGDKEIGNIISDAMKKVGRKGVITVKDGKTLNDELEIIEGMKFDRGYISPYFINTSKGQKCEFQDAYVLLSEKKISSIQSIVPALEIANAHRKPLVIIAEDVDGEALSTLVLNRLKVGLQVVAVKAPGFGDNRKNQLKDMAIATGGAVFGEEGLTLNLEDVQPHDLGKVGEVIVTKDDAMLLKGKGDKAQIEKRIQEIIEQLDVTTSEYEKEKLNERLAKLSDGVAVLKVGGTSDVEVNEKKDRVTDALNATRAAVEEGIVLGGGCALLRCIPALDSLTPANEDQKIGIEIIKRTLKIPAMTIAKNAGVEGSLIVEKIMQSSSEVGYDAMAGDFVNMVEKGIIDPTKVVRTALLDAAGVASLLTTAEVVVTEIPKEEKDPGMGAMGGMGGGMGGGMF
Especificaciones
AAH02676.1 | |
heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSPD1 | |
GST |
3329 | |
Wheat germ expression system | |
25 μg | |
CPN60, GROEL, HLD4, HSP60, HSP65, HuCHA60, SPG13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ HSPD1 (Human) Recombinant Protein > Quantity: 25 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido