Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marca:  Schmidlin™ DB-N2T-1000-O-EU
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17798889
  • 10558.80€ / cada uno
Descripción
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Especificaciones
63 cm
49 cm
5 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
270 W
1000 mL/min.
35°C
55 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
>99.999%
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst