Learn More
Schmidlin™ HP Plus Rack Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marca:  Schmidlin™ DB-N2R-500-O-EU
Encompass_Preferred
Código de producto. 17778889
  • 9873.56€ / cada uno
Descripción
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Proprietary carbon molecular sieve technology
  • Ideal for analyzer applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and reputability
  • Exceeds requirements for the most demanding applications
  • Superior nitrogen purification with long life catalyst
Especificaciones
Especificaciones
500 cm
13.3 cm
5 bar
48.5 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
270 W
500 ml/min
35°C
19 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.999%
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ HP Plus Rack Nitrogen Generator