Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte
En ángulo de 90°.
Marca:  Buerkle™ 8547-3422
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15305635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.08€
    3.68€ / cada uno
    Ahorro 0.40€
    9% Descuento
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricados con polipropileno
  • Fijo
  • Rosca externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EU Foodstuffs
Autoclavable
Ball Valve
17 mm
Nozzle: 22 mm
Polipropileno
3/4 pulg
Tube Bend
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte > Thread Size: 3/4in.; 20mm dia.