Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis verticales SE 250, SE 260 o miniVE
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
59.05€ - 97.98€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ |
---|---|
Tipo | Peine |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Fondo (imperial) | 0,51 in |
Fondo (métrico) | 1,3 cm |
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11549663
|
Hoefer™
SE211A-15-.75 |
0,02 in | 0,07 cm | 2,2 μl/mm | 15 |
67.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12904830
|
Hoefer™
SE211A-15-.75 |
0,02 in | 0,07 cm | 2,2 μl/mm | 15 |
97.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12004657
|
Hoefer™
SE211A-R-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm | 120 μl/mm | 1 Preparación, 1 referencia |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12019847
|
Hoefer™
SE211A-9-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 5,8 μl/mm | 9 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10289444
|
Hoefer™
SE211A-18-1,0 |
0,03 in | 0,1 cm | 2,9 μl/mm | 18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12059807
|
Hoefer™
SE211A-R-.75 |
0,02 in | 0,07 cm | 51 μl/mm | 1 Preparación, 1 referencia |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12004797
|
Hoefer™
SE211A-5-.75 |
0,02 in | 0,07 cm | 9,8 μl/mm | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12084847
|
Hoefer™
SE211A-10-.75 |
0,03 in | 0,075 cm | 9,8 μl/mm | 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11569663
|
Hoefer™
SE211A-15-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm | 4,4 μl/mm | 15 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12079857
|
Hoefer™
SE211A-15-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 2,9 μl/mm | 15 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12074697
|
Hoefer™
SE211A-10-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm | 7,2 μl/mm | 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10041742
|
Hoefer™
SE211A-18-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 2,9 μl/mm | 18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12054797
|
Hoefer™
SE211A-5-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm | 19,5 μl/mm | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12094797
|
Hoefer™
SE211A-10-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 4,8 μl/mm | 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12044797
|
Hoefer™
SE211A-5-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 13 μl/mm | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12044737
|
Hoefer™
SE211A-R-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm | 68 μl/mm | 1 Preparación, 1 referencia |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
- Ligeros
- Prácticamente irrompibles
Especificaciones
Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,3 cm |
Peine | |
0,51 in |