Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis verticales SE 250, SE 260 o miniVE
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
- Ligero
- Prácticamente irrompible
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Tipo | Peine |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° de pocillos | 1 Preparación, 1 referencia |
| Grosor (imperial) | 0,05 in |
| Grosor (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 120 μl/mm |
| Anchura del pocillo (imperial) | 2,6 in |
| Anchura del pocillo (métrico) | 6,8 cm |
| Fondo (imperial) | 0,51 in |
| Mostrar más |