Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis verticales SE 250, SE 260 o miniVE
Código de producto. 12084847
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
10
15
18
5
9
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico):
120 μl/mm
13 μl/mm
19,5 μl/mm
2,2 μl/mm
2,9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5,8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7,2 μl/mm
9,8 μl/mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) unitSize
12084847 10 0,075 cm 9,8 μl/mm cada uno
12019847 9 0,1 cm 5,8 μl/mm cada uno
10289444 18 0,1 cm 2,9 μl/mm cada uno
10041742 18 0,1 cm 2,9 μl/mm cada uno
12004657 1 Preparación, 1 referencia 0,15 cm 120 μl/mm cada uno
12904830 15 0,07 cm 2,2 μl/mm cada uno
11549663 15 0,07 cm 2,2 μl/mm cada uno
12059807 1 Preparación, 1 referencia 0,07 cm 51 μl/mm cada uno
12004797 5 0,07 cm 9,8 μl/mm cada uno
11569663 15 0,15 cm 4,4 μl/mm cada uno
12079857 15 0,1 cm 2,9 μl/mm cada uno
12074697 10 0,15 cm 7,2 μl/mm cada uno
12054797 5 0,15 cm 19,5 μl/mm cada uno
12094797 10 0,1 cm 4,8 μl/mm cada uno
12044797 5 0,1 cm 13 μl/mm cada uno
12044737 1 Preparación, 1 referencia 0,1 cm 68 μl/mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12084847 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE211A10.75
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
  • Ligero
  • Prácticamente irrompible
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™
Tipo Peine
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° de pocillos 10
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,075 cm
Volumen del pocillo (métrico) 9,8 μl/mm
Anchura (métrico) 0,48 cm
Fondo (imperial) 0,51 in
Fondo (métrico) 1,3 cm