missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ HLA-DPB1 (Human) Recombinant Protein

Human HLA-DPB1 full-length ORF ( AAH07963, 30 a.a. - 258 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00003115-P02.10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166151

  • 344.00€ / 10 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Sequence: RATPENYLFQGRQECYAFNGTQRFLERYIYNREEFVRFDSDVGEFRAVTELGRPAAEYWNSQKDILEEKRAVPDRMCRHNYELGGPMTLQRRVQPRVNVSPSKKGPLQHHNLLVCHVTDFYPGSIQVRWFLNGQEETAGVVSTNLIRNGDWTFQILVMLEMTPQQGDVYTCQVEHTSLDSPVTVEWKAQSDSARSKTLTGAGGFVLGLIICGVGIFMHRRSKKVQRGSA
Especificaciones

Especificaciones

AAH07963
major histocompatibility complex, class II, DP beta 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HLA-DPB1
GST
3115
Wheat germ expression system
10 μg
DPB1, HLA-DP1B
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ HLA-DPB1 (Human) Recombinant Protein > Quantity: 10 μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado