Learn More
Abnova™ HLA-DPB1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16176151
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16176151
Marca: Abnova™ H00003115P02.25ug
Human HLA-DPB1 full-length ORF ( AAH07963, 30 a.a. - 258 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: RATPENYLFQGRQECYAFNGTQRFLERYIYNREEFVRFDSDVGEFRAVTELGRPAAEYWNSQKDILEEKRAVPDRMCRHNYELGGPMTLQRRVQPRVNVSPSKKGPLQHHNLLVCHVTDFYPGSIQVRWFLNGQEETAGVVSTNLIRNGDWTFQILVMLEMTPQQGDVYTCQVEHTSLDSPVTVEWKAQSDSARSKTLTGAGGFVLGLIICGVGIFMHRRSKKVQRGSA
Especificaciones
Número de acceso AAH07963
ID de gen (Entrez) 3115
Nombre major histocompatibility complex, class II, DP beta 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DPB1, HLA-DP1B
Símbolo de gen HLA-DPB1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer