missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno | HIV-1 Gag p24 |
---|---|
Clon | 749138 |
Dilución | Western Blot 0.1 μg;/mL, ELISA |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18793437
|
R&D Systems
MAB73601-SP |
25 μg |
191.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18744637
|
R&D Systems
MAB73601-100 |
100 μg |
468.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HIV-1 Gag p24 Monoclonal specifically detects HIV-1 Gag p24 in Viral samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
HIV-1 Gag p24 | |
Western Blot 0.1 μg;/mL, ELISA | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
155030.0 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
749138 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Virus | |
Q77YG1_9HIV1 | |
E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24, Pro149-Gly354, Accession No. Q77YG1_9HIV1 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
Detects viral HIV-1 Gag p24 in direct ELISAs. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™