missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18793437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18793437 25 μg 25 microgramos
18744637 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18793437

Marca: R&D Systems MAB73601SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIV-1 Gag p24 Monoclonal specifically detects HIV-1 Gag p24 in Viral samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 Gag p24
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 749138
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 μg;/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q77YG1_9HIV1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24, Pro149-Gly354, Accession No. Q77YG1_9HIV1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155030.0
Especificidad de la prueba Detects viral HIV-1 Gag p24 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.