Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ excel
Para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina segregadas en sobrenadantes de cultivos de células eucariotas. Las columnas preempaquetadas Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel se han diseñado para purificaciones rápidas y cómodas.
70.00€ - 949.52€
Especificaciones
Descrizione | Las columnas HisTrap excel están preempaquetadas con resinas de afinidad de Ni Sepharose excel para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico por cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC). |
---|---|
Materiale | Polipropileno |
Intervallo di pH | De 2 a 12 |
Support Type | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
Content And Storage | De 4 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Quantità | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12632966
|
Cytiva
17-3712-05 |
5 x 1 ml | 7 mm | De 1 a 4 ml/min |
270.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683466
|
Cytiva
17-3712-06 |
5 x 5 mL | 16 mm | De 5 a 20 ml/min |
949.52€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15187946
|
Cytiva
29048586 |
1 ml | 7 mm | De 1 a 4 ml/min |
70.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El diseño de las columnas en combinación con las propiedades específicas del medio permiten purificaciones rápidas y cómodas.
- Preenvasado y listo para usar con Ni Sefarosa excel
- Tipo especial de filtro en la parte superior e inferior de las columnas para cargar grandes volúmenes de muestras sin células y sin aclarar directamente en las columnas, lo que ayuda a evitar la degradación y la pérdida de proteínas objetivo sensibles
- Fabricadas con polipropileno biocompatible y no se deben abrir ni recargar
- Suministradas con tapón en la entrada y extremo desprendible en la salida
- Funcionamiento con bomba peristáltica o con sistemas de cromatografía, como los sistemas KTA
- Capacidad de unión/Columna: al menos 10 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio sedimentado
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Matriz: agarosa muy entrecruzada, 6 %
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
- Intervalo de limpieza de estabilidad de pH: de 2 a 14
- Velocidad de flujo: de 150 cm/h a 600 cm/h4
- D.I. de columna: 7 mm
Columna HisTrap excel de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
- Caudal: de 1 a 4 ml/min
- Dimensiones del lecho: 16 × 25 mm
- Caudal: de 5 a 20 ml/min
Especificaciones
Las columnas HisTrap excel están preempaquetadas con resinas de afinidad de Ni Sepharose excel para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico por cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC). | |
De 2 a 12 | |
De 4 °C a 30 °C | |
HisTrap Excel |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol