Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ excel
Código de producto. 12632966 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
16 mm
Caudal:
De 1 a 4 ml/min
De 5 a 20 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ML
5 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
12632966 5 x 1 ml 7 mm De 1 a 4 ml/min 5 ML
12683466 5 x 5 mL 16 mm De 5 a 20 ml/min 5 PCS
15187946 1 ml 7 mm De 1 a 4 ml/min 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12632966 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371205
Para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ Las columnas preempaquetadas de Excel están diseñadas para purificaciones rápidas y convenientes.
El diseño de las columnas en combinación con las propiedades específicas del medio permite purificaciones rápidas y convenientes.
  • Listo para usar preenvasado con Ni Sepharose sobresalir
  • El tipo especial de filtro en la parte superior e inferior de las columnas para cargar grandes volúmenes de muestras sin aclarar sin células directamente en las columnas ayuda a prevenir la degradación y la pérdida de proteínas objetivo sensibles.
  • Fabricado en polipropileno biocompatible y no se puede abrir ni rellenar
  • Se suministra con tapón en la entrada y extremo de cierre en la salida
  • Se opera con bomba peristáltica o con sistemas de cromatografía como KTA sistemas
  • Capacidad de unión/columna: Al menos 10 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio sedimentado
Medios
  • Tamaño medio de partícula: 90 μµm
  • Matriz: Agarosa altamente reticulada, 6%
  • Rango de trabajo de estabilidad del pH: 2 a 12
  • Rango de limpieza de estabilidad de pH: 2 a 14
  • Velocidad de flujo: 150 cm/h - 600 cm/h 4
Columna:
  • ID de columna: 7 mm
HisTrap columna de Excel de 1 ml
  • Dimensiones de la cama: 7 × 25 mm
  • Caudal: 1 a 4mL/min.
HisTrap columna de Excel de 5 ml
  • Dimensiones de la cama: 16 × 25 mm
  • Caudal: 5 a 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,2 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Descripción Las columnas HisTrap excel están preempaquetadas con resinas de afinidad de Ni Sepharose excel para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico por cromatografía de afinidad de i
Caudal De 1 a 4 ml/min
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 2 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo Columna preempacada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HisTrap excel, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol