Learn More
Cytiva Columnas HIC de alto rendimiento preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
183.00€
Especificaciones
Volumen del lecho | 4.7mL |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro interior (métrico) | 7,7mm |
Cantidad | 1 x 4.7mL |
Altura (imperial) | 3,93 in |
Código de producto | Marca | Tipo de ligando | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de ligando | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12475700
|
Cytiva
28-9782-42 |
Butilo |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10557680
|
Cytiva
28-9505-16 |
Fenil |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization
- Standard aliphatic/aromatic Hydrophobic Interaction Chromatography media for capture and intermediate purification
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
HiScreen Phenyl HP
- Degree of substitution: ∽25μmol phenyl/mL gel
- Degree of substitution: ∽50μmol phenyl/mL gel
Especificaciones
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
< 150 cm/h | |
3bar | |
De 24 a 44 μm | |
Ion Exchange Column |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
De 3 a 13 | |
De 4° a 30 °C | |
Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiScreen Butyl HP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas HIC de alto rendimiento preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™