Learn More
Cytiva Columnas HIC de alto rendimiento preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™
Código de producto. 12475700 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de ligando:
Butilo
Fenil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12475700
Marca: Cytiva 28978242
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
  • Medios estándar de cromatografía de interacción alifática/aromática hidrófoba para captura y purificación intermedia
  • Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
HiScreen Phenyl HP
  • Grado de sustitución: ∽ 25μmol fenil/ml de gel
HiScreen Butil HP
  • Grado de sustitución: ∽ 50μmol fenil/ml de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de clorhidrato de guanidina, 30 % de aceto nitrilo, 70 % de etanol, 3 M de amoniosulfato, 1 mm de HCl, 30 % de isopropanol, 2 % de SDS
Tipo de producto Columna HP Butil Sepharose HiScreen
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 150 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Butilo
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH De 3 a 13
Tamaño de partículas De 24 a 44 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Butyl HP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.