Learn More
Cytiva Columnas HIC Fast Flow preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
158.00€ - 164.32€
Especificaciones
Volumen del lecho | 4.7mL |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro interior (métrico) | 7,7mm |
Cantidad | 1 x 4.7mL |
Altura (imperial) | 3,93 in |
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10818910
|
Cytiva
28-9269-84 |
Butyl Sepharose |
158.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10640771
|
Cytiva
28-9269-85 |
Butyl-S-Sepharose |
164.32€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10828910
|
Cytiva
28-9269-89 |
Phenyl (low sub) Sepharose |
158.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10871601
|
Cytiva
28-9269-86 |
Octyl Sepharose |
158.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization
- Standard aliphatic/aromatic Hydrophobic Interaction Chromatography media for capture and intermediate purification
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume of 4.7mL for fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with same chromatography media using same linear fluid velocity
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 4% cross-linked agarose/6% cross-linked agarose
- pH stability working range (media): 3 to 13
- Average particle size: 90μm
- Material (column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
- Pressure max.: 1.5 bar (22psi)
- Flow velocity: <240/450cm/hr.
Especificaciones
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
Polipropileno | |
De 3 a 13 | |
De 4° a 30 °C | |
Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
1,5 bar | |
De 45 a 165 μm | |
Ion Exchange Column |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiScreen Butyl FF
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas HIC Fast Flow preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™