Learn More
Cytiva Columnas HIC Fast Flow preempaquetadas HiScreen™ Sepharose™
Código de producto. 10818910 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Fase estacionaria:
Butyl Sepharose
Butyl-S-Sepharose
Octyl Sepharose
Phenyl (baja sub) Sepharose
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10818910
Marca: Cytiva 28926984
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
  • Medios estándar de cromatografía de interacción alifática/aromática hidrófoba para captura y purificación intermedia
  • Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Pequeño volumen de lecho de 4,7 ml para un resultado rápido y mínimo consumo de muestra/tampón
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: 4 % de agarosa entrecruzada/6 % de agarosa entrecruzada
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH (medios): De 3 a 13
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • DI de columna: 7,7mm
  • Presión máx.: 1,5 bar (22 psi)
  • Velocidad del flujo: <240450 cm/h
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de guanidina clorhidrato, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl
Tipo de producto Columna 4 FF HiScreen Butil Sepharose
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 240 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Butilo
Presión máxima 1,5 bar
Intervalo de pH De 3 a 13
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 4 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Fase estacionaria Butyl Sepharose
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Butyl FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.