Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
865.00€ - 1285.44€
Especificaciones
Cantidad | Unidad |
---|---|
Tamaño de partículas | 25-75 μm |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas AKTA™ de baja a media presión |
Tipo de producto | Sephacryl HR Column |
Para utilizar con (aplicación) | Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida |
Código de producto | Marca | Caudal | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10616695
|
Cytiva
17-1167-01 |
<0,5 ml/min | 120 ml | 1,6cm | Dimensiones del lecho:16 × 60 |
865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10702817
|
Cytiva
17-1196-01 |
<1,3 ml/min | 320 ml | 2,6cm | Dimensiones del lecho:26 × 60 |
1285.44€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
- Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
- Diseñado para la purificación de anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio.
Especificaciones
Unidad | |
Sistemas AKTA™ de baja a media presión | |
Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida | |
60 cm | |
22psi | |
Anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio |
25-75 μm | |
Sephacryl HR Column | |
23,62 in | |
Polipropileno | |
De 3 a 11 | |
De 4° a 30 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR