Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR
Código de producto. 10702817 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Volumen del lecho:
120 ml
320 ml
Diámetro interior (métrico):
1,6cm
2,6cm
Formato:
Dimensiones del lecho:16 × 60
Dimensiones del lecho:26 × 60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Formato Tamaño de la unidad
10702817 <1,3 ml/min. 320 ml 2,6cm Dimensiones del lecho:26 × 60 cada uno
10616695 <0,5 ml/min. 120 ml 1,6cm Dimensiones del lecho:16 × 60 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702817 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17119601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
  • Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
  • Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
  • Diseñado para la purificación de anticuerpos, proteínas séricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal <1,3 ml/min.
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión
Volumen del lecho 320 ml
Tipo de producto Sephacryl Columna de RR.HH.
Formato Dimensiones del lecho:26 × 60
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida
Altura (imperial) 23,62 in
Altura (métrico) 60 cm
Material Polipropileno
Presión máxima 22psi
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.