Learn More
Invitrogen™ HIPK1 (Myak) Recombinant Human Protein
HIPK1 phosphorylates homeodomain transcription factors.
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_689909 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 73.3kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10128252
|
Invitrogen™
PV4561 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15488663
|
Invitrogen™
PR8290A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438733
|
Invitrogen™
PV4562 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
HIPK1 may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors.
Especificaciones
NP_689909 | |
73.3kDa | |
RUO - research use only | |
DYRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
HIPK1 (Myak) | |
Human | |
GST Tag |