Learn More
Invitrogen™ HIPK1 (Myak) Recombinant Human Protein
HIPK1 phosphorylates homeodomain transcription factors.
Marca:  Invitrogen™ PV4562
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15438733
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
HIPK1 may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors.
Especificaciones
Especificaciones
NP_689909
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
HIPK1 (Myak)
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
73.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
DYRK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus