missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Horno de alta temperatura, serie HTC 1400

La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.

7155.00€ - 11585.00€

Especificaciones

Tipo de controlador C550
Temperatura (métrico) 1400 °C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17327929
Ver documentos
Nabertherm™
LC034K4ON5
3 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17377929
Ver documentos
Nabertherm™
LC084K4ON8
8 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Temperatura máxima:de 1400 °C
  • Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • La puerta abatible se puede utilizar como plataforma de trabajo
  • Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
  • Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
  • Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones

Especificaciones

C550
1400 °C
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Nabertherm™ Horno de alta temperatura, serie HTC 1400

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado