Learn More
IBA Lifesciences Resina de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
La resina Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una suspensión al 50 % para purificar las proteínas de fusión de etiquetas Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
191.00€ - 28550.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12856456
|
IBA Lifesciences
2-1208-002 |
4 ml | N/A | ||||||
12866456
|
IBA Lifesciences
2-1208-010 |
20 ml | N/A | ||||||
12876456
|
IBA Lifesciences
2-1208-025 |
50 ml | N/A | ||||||
12896456
|
IBA Lifesciences
2-1208-500 |
1000 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Suspensión de resina de alta capacidad |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Resina de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™