Learn More
IBA Lifesciences Resina de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Código de producto. 12896456 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
50 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 ml
4 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12896456 1000 mL 1 litro
12856456 4 ml 4 ml
12866456 20 ml 20 ml
12876456 50 ml 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12896456 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21208500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La resina Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una suspensión al 50 % para purificar las proteínas de fusión de etiquetas Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.  
Specifica
Cantidad 1000 mL
Tipo de producto Suspensión de resina de alta capacidad
Para uso exclusivo en investigación.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.